Tisk…
4-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6323-10G PC6323-1G PC6323-5G PC6323-25G
APOSPC6323-10GEA 16370 CZK
APOSPC6323-10G APOSPC6323-1G APOSPC6323-5G APOSPC6323-25G
4-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
4-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₇F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236242
CAS číslo: 41429-16-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III