5-Chloro-6-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC6322-1G
PC6322-250MG
APOSPC6322-1GEA
14780
CZK
APOSPC6322-1G
APOSPC6322-250MG
5-Chloro-6-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
5-Chloro-6-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Vzorec:
C₁₄H₉ClF₃NO₃ Bod tání: 218…220 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04038241 CAS číslo: 886761-94-0 |