5-Chloro-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Chloro-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]pyridin-2-one-3-carboxylic acid
PC6321-1G
PC6321-500MG
APOSPC6321-1GEA
18980
CZK
APOSPC6321-1G
APOSPC6321-500MG
5-Chloro-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
5-Chloro-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Vzorec:
C₁₄H₉ClF₃NO₃ Bod tání: 197…199 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00243767 CAS číslo: 338977-66-5 |