Tisk…
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6318-1G PC6318-250MG
APOSPC6318-1GEA 2200 CZK
APOSPC6318-1G APOSPC6318-250MG
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₄ClF₃N₂O₂
Bod tání: 200…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00215443
CAS číslo: 128455-63-0