Tisk…
4-(Chloromethyl)-5-(2,4-dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC6315-1G PC6315-500MG
APOSPC6315-1GEA 18980 CZK
APOSPC6315-1G APOSPC6315-500MG
4-(Chloromethyl)-5-(2,4-dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
4-(Chloromethyl)-5-(2,4-dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₂H₈Cl₃F₃N₂O
Bod tání: 54…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00664860
CAS číslo: 318959-15-8