5-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-1,2,3-thiadiazole ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC6314-1G
PC6314-500MG
APOSPC6314-1GEA
6950
CZK
APOSPC6314-1G
APOSPC6314-500MG
5-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-1,2,3-thiadiazole ≥95%
5-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-1,2,3-thiadiazole
Vzorec:
C₈H₄ClFN₂S Bod tání: 109…111 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00173564 CAS číslo: 77414-44-9 |