Tisk…
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6312-5G PC6312-25G
APOSPC6312-5GEA 1330 CZK
APOSPC6312-5G APOSPC6312-25G
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClFNO₂S
Bod tání: 67…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093760
CAS číslo: 351003-23-1
UN: 3261
ADR: 8,II