Tisk…
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazol-4-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-1-[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazole
PC6304-1G PC6304-10G PC6304-5G
APOSPC6304-1GEA 6190 CZK
APOSPC6304-1G APOSPC6304-10G APOSPC6304-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazol-4-amine
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazol-4-amine
Vzorec: C₈H₆F₃N₅
MW: 229,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11505006
CAS číslo: 1210732-94-7