Tisk…
Potassium hexafluorosilicate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6294-1KG PC6294-5KG
APOSPC6294-1KGEA 6450 CZK
APOSPC6294-1KG APOSPC6294-5KG
Potassium hexafluorosilicate 98%
Potassium hexafluorosilicate
Vzorec: F₆K₂Si
Hustota: 2,665 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040666
CAS číslo: 16871-90-2
UN: 2655
ADR: 6.1,III