Tisk…
2-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6289-100MG PC6289-500MG
APOSPC6289-100MGEA 1660 CZK
APOSPC6289-100MG APOSPC6289-500MG
2-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid 97%
2-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Vzorec: C₉H₈F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02662404
CAS číslo: 242475-26-9