Tisk…
Potassium hexafluoroantimonate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC6279-25G PC6279-100G PC6279-5G
APOSPC6279-25GEA 3150 CZK
APOSPC6279-25G APOSPC6279-100G APOSPC6279-5G
Potassium hexafluoroantimonate 99%
Potassium hexafluoroantimonate
Vzorec: F₆KSb
Bod varu: 1505 °C
Bod tání: 846 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043080
CAS číslo: 16893-92-8
UN: 1549
ADR: 6.1,III