Tisk…
3-(Trifluoromethyl)quinoxalin-2-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6271-1G PC6271-5G
APOSPC6271-1GEA 4240 CZK
APOSPC6271-1G APOSPC6271-5G
3-(Trifluoromethyl)quinoxalin-2-ol
3-(Trifluoromethyl)quinoxalin-2-ol
Vzorec: C₉H₅F₃N₂O
Bod tání: 248…249 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00243991
CAS číslo: 58457-64-0