Tisk…
5-Chloro-2,4-difluoroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC6270-1G PC6270-5G PC6270-10G PC6270-25G
APOSPC6270-1GEA 500 CZK
APOSPC6270-1G APOSPC6270-5G APOSPC6270-10G APOSPC6270-25G
5-Chloro-2,4-difluoroaniline 97%
5-Chloro-2,4-difluoroaniline
Vzorec: C6H4ClF2N
MW: 163,5525 g/mol
Bod tání: 50…53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06808806
CAS číslo: 348-65-2