Tisk…
Fluorid draselný, anhydrous 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6267S-100G PC6267S-250G PC6267S-500G
APOSPC6267S-100GEA 2670 CZK
APOSPC6267S-100G APOSPC6267S-250G APOSPC6267S-500G
Fluorid draselný, anhydrous 99%
Fluorid draselný
Vzorec: KF
MW: 58.1
Bod varu: 1505 °C
Bod tání: 858 °C
Hustota: 2.48 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011398
CAS číslo: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07714