Tisk…
Potassium fluoride dihydrate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6267R-250G PC6267R-50G
APOSPC6267R-250GEA 916 CZK
APOSPC6267R-250G APOSPC6267R-50G
Potassium fluoride dihydrate 98%
Potassium fluoride dihydrate
Vzorec: FK·2H₂O
MW: 94.13
Bod varu: 156 °C
Bod tání: 41 °C
Hustota: 2.45
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00149929
CAS číslo: 13455-21-5
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1 III