Tisk…
Poly(vinylidene fluoride)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6267-25G PC6267-100G PC6267-250G
APOSPC6267-25GEA 622 CZK
APOSPC6267-25G APOSPC6267-100G APOSPC6267-250G
Poly(vinylidene fluoride)
Poly(vinylidene fluoride)
Vzorec: (-CH₂CF₂-)n
Bod tání: 155…165 °C
Hustota: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084470
CAS číslo: 24937-79-9