Tisk…
2,5-Dichloro-3-fluoropyridine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6247-1G PC6247-5G PC6247-25G
APOSPC6247-1GEA 2070 CZK
APOSPC6247-1G APOSPC6247-5G APOSPC6247-25G
2,5-Dichloro-3-fluoropyridine 96%
2,5-Dichloro-3-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₂Cl₂FN
Bod tání: 54…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699709
CAS číslo: 103999-77-5