Tisk…
N-(Boc)-7-fluoroindole-2-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6246-1G PC6246-250MG PC6246-500MG
APOSPC6246-1GEA 35050 CZK
APOSPC6246-1G APOSPC6246-250MG APOSPC6246-500MG
N-(Boc)-7-fluoroindole-2-boronic acid
N-(Boc)-7-fluoroindole-2-boronic acid
Vzorec: C₁₃H₁₅BFNO₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11109422
CAS číslo: 1000068-65-4