Tisk…
8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6241-1G PC6241-5G
APOSPC6241-1GEA 662 CZK
APOSPC6241-1G APOSPC6241-5G
8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Vzorec: C₁₀H₆F₃NO
Bod tání: 174…176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134577
CAS číslo: 23779-96-6