Tisk…
1,1,1-Trifluoro-3-phenylacetone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6229M-1G PC6229M-25G PC6229M-5G
APOSPC6229M-1GEA 1240 CZK
APOSPC6229M-1G APOSPC6229M-25G APOSPC6229M-5G
1,1,1-Trifluoro-3-phenylacetone 98%
1,1,1-Trifluoro-3-phenylacetone
Vzorec: C₉H₇F₃O
Bod varu: 51…52 °C/2mmHg
Hustota: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068171
CAS číslo: 350-92-5
UN: 1224
ADR: 3,III