Tisk…
Phenyl trifluoromethyl sulphide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6229-25G PC6229-5G
APOSPC6229-25GEA 3870 CZK
APOSPC6229-25G APOSPC6229-5G
Phenyl trifluoromethyl sulphide 98%
Phenyl trifluoromethyl sulphide
Vzorec: C₇H₅F₃S
Bod varu: 140…142 °C
Hustota: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040839
CAS číslo: 456-56-4
EINECS: 207-270-0
UN: 1993
ADR: 3,III