Tisk…
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6227-25G PC6227-5G PC6227-100G
APOSPC6227-25GEA 705 CZK
APOSPC6227-25G APOSPC6227-5G APOSPC6227-100G
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline 98%
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline
Vzorec: C₈H₅F₆NO₄S₂
Bod tání: 101…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000404
CAS číslo: 37595-74-7