Tisk…
(±)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: α-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol, 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethan-1-ol
PC6224-1G PC6224-5G
APOSPC6224-1GEA 787 CZK
APOSPC6224-1G APOSPC6224-5G
(±)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol 99%
(±)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
Vzorec: C₆H₅CH(OH)CF₃
MW: 176.14
Bod varu: 57…59 °C/2mmHg
Hustota: 1.297 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004498
CAS číslo: 340-05-6
EINECS: 206-429-1