Tisk…
6-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6221-1G PC6221-5G
APOSPC6221-1GEA 3610 CZK
APOSPC6221-1G APOSPC6221-5G
6-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 95+%
6-(Trifluoromethyl)anthranilic acid
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.14
Bod tání: 130…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01569538
CAS číslo: 314-46-5