Tisk…
Perfluorotriamylamine 85%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6220L-25G PC6220L-50G
APOSPC6220L-25GEA 3120 CZK
APOSPC6220L-25G APOSPC6220L-50G
Perfluorotriamylamine 85%
Perfluorotriamylamine
Vzorec: C₁₅F₃₃N
Bod varu: 210…220 °C
Hustota: 1,94 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042367
CAS číslo: 338-84-1
EINECS: 206-421-8