Tisk…
Tris(perfluorobutyl)amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6220-100G PC6220-25G
APOSPC6220-100GEA 2500 CZK
APOSPC6220-100G APOSPC6220-25G
Tris(perfluorobutyl)amine
Tris(perfluorobutyl)amine
Vzorec: C₁₂F₂₇N
Bod varu: 170…180 °C
Hustota: 1,9 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000436
CAS číslo: 311-89-7
EINECS: 206-223-1