Tisk…
Perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetra-oxapentadecanoic acid, methyl ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoate
PC6219D-25G PC6219D-5G PC6219D-1G
APOSPC6219D-25GEA 15710 CZK
APOSPC6219D-25G APOSPC6219D-5G APOSPC6219D-1G
Perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetra-oxapentadecanoic acid, methyl ester 97%
Perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetra-oxapentadecanoic acid, methyl ester
Vzorec: C₁₆H₃F₂₉O₆
Bod varu: 70…80 °C/0,1mmHg
Hustota: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00054670
CAS číslo: 133609-46-8