Tisk…
1H,1H-Heptacosafluoro-1-tetradecanol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6218J-1G PC6218J-25G PC6218J-5G
APOSPC6218J-1GEA 662 CZK
APOSPC6218J-1G APOSPC6218J-25G APOSPC6218J-5G
1H,1H-Heptacosafluoro-1-tetradecanol 96%
1H,1H-Heptacosafluoro-1-tetradecanol
Vzorec: C₁₄H₃F₂₇O
Bod varu: 211 °C/100mmHg
Bod tání: 125…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153264
CAS číslo: 15622-57-8
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III