Tisk…
2'-Chloro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6218-1G PC6218-5G PC6218-25G
APOSPC6218-1GEA 827 CZK
APOSPC6218-1G APOSPC6218-5G APOSPC6218-25G
2'-Chloro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide
2'-Chloro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Vzorec: C₉H₇ClF₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01571100
CAS číslo: 256529-43-8