Tisk…
Hexadecafluorosebacic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6212-25G PC6212-5G
APOSPC6212-25GEA 4960 CZK
APOSPC6212-25G APOSPC6212-5G
Hexadecafluorosebacic acid 95%
Hexadecafluorosebacic acid
Vzorec: C₁₀H₂F₁₆O₄
Bod varu: 225 °C/60mmHg
Bod tání: 158…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042365
CAS číslo: 307-78-8