Tisk…
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC6207-100MG PC6207-250MG
APOSPC6207-100MGEA 827 CZK
APOSPC6207-100MG APOSPC6207-250MG
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₅HCl₂F₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13176599
CAS číslo: 785777-98-2