Tisk…
α,α,α,3,5-Pentafluorotoluene 99+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6205-1G PC6205-5G
APOSPC6205-1GEA 2780 CZK
APOSPC6205-1G APOSPC6205-5G
α,α,α,3,5-Pentafluorotoluene 99+%
α,α,α,3,5-Pentafluorotoluene
Vzorec: C₇H₃F₅
Bod varu: 94…95 °C
Bod tání: –40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09263729
CAS číslo: 401-85-4