Tisk…
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6204-100G PC6204-25G PC6204-5G
APOSPC6204-100GEA 4200 CZK
APOSPC6204-100G APOSPC6204-25G APOSPC6204-5G
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid 98%
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₂S
MW: 222.19
Bod tání: 159…163 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00040906
CAS číslo: 330-17-6