Tisk…
α,α,α,2,5-Pentafluorotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,5-Difluorobenzotrifluoride
PC6199-1G PC6199-5G
APOSPC6199-1GEA 622 CZK
APOSPC6199-1G APOSPC6199-5G
α,α,α,2,5-Pentafluorotoluene 97%
α,α,α,2,5-Pentafluorotoluene
Vzorec: C₇H₃F₅
MW: 182,09 g/mol
Bod varu: 107…108 °C
Bod tání: –14 °C
Hustota: 1,424 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042494
CAS číslo: 393-38-4