Tisk…
2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-α,α,α,4-tetrafluoro-m-toluidine, 5-Amino-4-bromo-2-fluorobenzotrifluoride
PC6197-10G PC6197-5G PC6197-1G
APOSPC6197-10GEA 5460 CZK
APOSPC6197-10G APOSPC6197-5G APOSPC6197-1G
2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄BrF₄N
MW: 258.01
Bod tání: 24…29 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973755
CAS číslo: 193090-60-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III