Tisk…
3-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6191-1G PC6191-5G PC6191-10G
APOSPC6191-1GEA 622 CZK
APOSPC6191-1G APOSPC6191-5G APOSPC6191-10G
3-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid 98%
3-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₅FO₃
MW: 156.1112 g/mol
Bod tání: 214…215 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11846515
CAS číslo: 860296-12-4