Tisk…
3-Bromo-5-methylbenzotrifluoride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzene
PC6188-10G PC6188-5G PC6188-1G
APOSPC6188-10GEA 1740 CZK
APOSPC6188-10G APOSPC6188-5G APOSPC6188-1G
3-Bromo-5-methylbenzotrifluoride 99%
3-Bromo-5-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆BrF₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631585
CAS číslo: 86845-28-5