3-Amino-2-fluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC6187-10G
PC6187-1G
PC6187-5G
APOSPC6187-10GEA
0
CZK
APOSPC6187-10G
APOSPC6187-1G
APOSPC6187-5G
3-Amino-2-fluorobenzoic acid 98%
Vzorec:
C7H6FNO2 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06797827 CAS číslo: 914223-43-1 |