Tisk…
Nonafluorovaleric acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6184-25G PC6184-5G
APOSPC6184-25GEA 3060 CZK
APOSPC6184-25G APOSPC6184-5G
Nonafluorovaleric acid
Nonafluorovaleric acid
Vzorec: C₅HF₉O₂
Bod varu: 82 °C/85mmHg
Hustota: 1,713 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040211
CAS číslo: 2706-90-3
EINECS: 220-300-7
UN: 3265
ADR: 8,II