Tisk…
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrimethoxysilane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Trimethoxy(1H,1H,2H,2H-perfluoro-n-octyl)silane, Trimethoxy(1H,1H,2H,2H-tridecafluoro-n-octyl)silane, Trimethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane
PC6181E-25G PC6181E-5G
APOSPC6181E-25GEA 9760 CZK
APOSPC6181E-25G APOSPC6181E-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrimethoxysilane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrimethoxysilane
Vzorec: C₁₁H₁₃F₁₃O₃Si
MW: 468.2800 g/mol
Bod varu: 112 °C/16mmHg
Hustota: 1.457 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153261
CAS číslo: 85857-16-5
EINECS: 288-657-1