1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC6179-5G
PC6179-25G
PC6179-100G
APOSPC6179-5GEA
1740
CZK
APOSPC6179-5G
APOSPC6179-25G
APOSPC6179-100G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane
Vzorec:
C₈H₄Cl₃F₁₃Si MW: 481,55 g/mol Bod varu: 84…85 °C/17mmHg Hustota: 1,638 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 87 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042363 CAS číslo: 78560-45-9 EINECS: 278-947-6 UN: 2987 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...