Tisk…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6177-1G PC6177-5G PC6177-25G
APOSPC6177-1GEA 622 CZK
APOSPC6177-1G APOSPC6177-5G APOSPC6177-25G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₂
Bod tání: 116…121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07787468
CAS číslo: 320-31-0