Tisk…
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl methacrylate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methacrylic acid 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-n-octyl ester, 2-(Perfluorohexyl)ethyl methacrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-n-octyl Methacrylate, 1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl Methacrylate, Methacrylic acid 1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl ester
PC6172E-10G PC6172E-250G PC6172E-50G
APOSPC6172E-10GEA 622 CZK
APOSPC6172E-10G APOSPC6172E-250G APOSPC6172E-50G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl methacrylate 99%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl methacrylate
Vzorec: C₁₂H₉F₁₃O₂
MW: 432.18 g/mol
Bod varu: 92 °C/8mmHg
Bod tání: –33 °C
Hustota: 1.496 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00077580
CAS číslo: 2144-53-8
EINECS: 218-407-9