Tisk…
1-Bromoperfluorooctane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Perflubron, 1-Bromoheptadecafluorooctane, Perfluorooctyl bromide
PC6167-100G PC6167-25G PC6167-5G
APOSPC6167-100GEA 5590 CZK
APOSPC6167-100G APOSPC6167-25G APOSPC6167-5G
1-Bromoperfluorooctane 98%
1-Bromoperfluorooctane
Vzorec: BrF₂C(CF₂)₆CF₃
Bod varu: 141…143 °C
Bod tání: 6 °C
Hustota: 1,93 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042082
CAS číslo: 423-55-2
EINECS: 207-028-4