Tisk…
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl acrylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6166-25G PC6166-5G PC6166-100G
APOSPC6166-25GEA 1040 CZK
APOSPC6166-25G APOSPC6166-5G APOSPC6166-100G
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl acrylate 97%
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl acrylate
Vzorec: C₁₁H₇F₁₃O₂
Bod varu: 76…80 °C/8mmHg
Hustota: 1,554 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042351
CAS číslo: 17527-29-6
EINECS: 241-527-8