Tisk…
1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6163-100G PC6163-25G
APOSPC6163-100GEA 6350 CZK
APOSPC6163-100G APOSPC6163-25G
1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene
1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene
Vzorec: C₈H₃F₁₃
Bod varu: 106…107 °C
Hustota: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 20 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00039249
CAS číslo: 25291-17-2
EINECS: 246-791-8
UN: 1993
ADR: 3,II