Tisk…
4-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC6156-1G PC6156-500MG PC6156-5G
APOSPC6156-1GEA 5890 CZK
APOSPC6156-1G APOSPC6156-500MG APOSPC6156-5G
4-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
4-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Vzorec: C₉H₇FN₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11643395
CAS číslo: 1098351-44-0