Tisk…
Ethyl-3-bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6154-1G PC6154-500MG
APOSPC6154-1GEA 3810 CZK
APOSPC6154-1G APOSPC6154-500MG
Ethyl-3-bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈BrF₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12025928
CAS číslo: 1160474-86-1