Tisk…
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6153-1G PC6153-500MG
APOSPC6153-1GEA 16800 CZK
APOSPC6153-1G APOSPC6153-500MG
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Vzorec: C₇H₂Cl₂F₃NO₂
Bod tání: 79…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06208180
CAS číslo: 503437-19-2