Tisk…
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC6151-1G PC6151-500MG
APOSPC6151-1GEA 5890 CZK
APOSPC6151-1G APOSPC6151-500MG
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₄ClF₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04619561
CAS číslo: 189116-20-9